Imprimer
Tiglic anhydride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR936769-1G OR936769-5G
APOSOR936769-1GEA 197 EUR
APOSOR936769-1G APOSOR936769-5G
Tiglic anhydride 95%
Tiglic anhydride
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143614
Numéro CAS: 14316-68-8