Imprimer
Ethyl methyl sulphone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR936735-1G OR936735-25G OR936735-5G
APOSOR936735-1GEA 21.9 EUR
APOSOR936735-1G APOSOR936735-25G APOSOR936735-5G
Ethyl methyl sulphone 95%
Ethyl methyl sulphone
Formule: C₃H₈O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015543
Numéro CAS: 594-43-4