Imprimer
2,3-Dichlorobenzylamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR936632-1G OR936632-25G OR936632-5G
APOSOR936632-1GEA 0 EUR
APOSOR936632-1G APOSOR936632-25G APOSOR936632-5G
2,3-Dichlorobenzylamine 95%
2,3-Dichlorobenzylamine
Formule: C₇H₇Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047927
Numéro CAS: 39226-95-4