Imprimer
Acide 4-(hydroxyméthyl)cyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-) 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 4-Carboxy-1-cyclohexanemethanol
OR936587-25G OR936587-5G
APOSOR936587-25GEA 522 EUR
APOSOR936587-25G APOSOR936587-5G
Acide 4-(hydroxyméthyl)cyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-) 98%
Acide 4-(hydroxyméthyl)cyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-)
Formule: C₈H₁₄O₃
Poids moléculaire: 158.20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01734677
Numéro CAS: 13380-84-2