Imprimer
p-Tolyl isovalerate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR936570-25G OR936570-5G OR936570-100G
APOSOR936570-25GEA 74.1 EUR
APOSOR936570-25G APOSOR936570-5G APOSOR936570-100G
p-Tolyl isovalerate 95%
p-Tolyl isovalerate
Formule: C₁₂H₁₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036648
Numéro CAS: 55066-56-3