Imprimer
trans-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): trans-4-(tert-Butyl)cyclohexanol
OR936549-1G OR936549-250MG OR936549-5G
APOSOR936549-1GEA 127 EUR
APOSOR936549-1G APOSOR936549-250MG APOSOR936549-5G
trans-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
trans-4-tert-Butylcyclohexanol
Formule: C₁₀H₂₀O
Poids moléculaire: 156.27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064952
Numéro CAS: 21862-63-5