Imprimer
1-(3-Hydroxypropyl)pipérazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Pipérazine-1-ylpropanol
OR936540-10G OR936540-2G OR936540-50G OR936540-1G OR936540-5G
APOSOR936540-10GEA 0 EUR
APOSOR936540-10G APOSOR936540-2G APOSOR936540-50G APOSOR936540-1G APOSOR936540-5G
1-(3-Hydroxypropyl)pipérazine 98%
1-(3-Hydroxypropyl)pipérazine
Formule: C₇H₁₆N₂O
Poids moléculaire: 144.22 g/mol
Point d'ébullition: 128…132 °C/5.25mmHg
Point de fusion: 49…53 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023132
Numéro CAS: 5317-32-8