Imprimer
2-[(Méthylamino)méthyl]phénol chlorhydrate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Methyl-2-hydroxybenzylamine Hydrochloride, 2-(Methylaminomethyl)phenol Hydrochloride, alpha-Methylamino-o-cresol Hydrochloride
OR936532-1G OR936532-5G OR936532-25G
APOSOR936532-1GEA 85.7 EUR
APOSOR936532-1G APOSOR936532-5G APOSOR936532-25G
2-[(Méthylamino)méthyl]phénol chlorhydrate 95%
2-[(Méthylamino)méthyl]phénol chlorhydrate
Formule: C₈H₁₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142934
Numéro CAS: 60399-02-2