Imprimer
Isocyanate de 3-chloropropyle 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR936473-1G OR936473-5G
APOSOR936473-1GEA 132 EUR
APOSOR936473-1G APOSOR936473-5G
Isocyanate de 3-chloropropyle 95%
Isocyanate de 3-chloropropyle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₄H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010384
Numéro CAS: 13010-19-0