Imprimer
1,1-Bis(morpholino)ethylene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR936449-1G OR936449-5G
APOSOR936449-1GEA 190 EUR
APOSOR936449-1G APOSOR936449-5G
1,1-Bis(morpholino)ethylene 95%
1,1-Bis(morpholino)ethylene
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059775
Numéro CAS: 14212-87-4