Imprimer
(Biphénylyl-2)-méthanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Alcool 2-phénylbenzylique
OR936438-1G OR936438-5G
APOSOR936438-1GEA 42.2 EUR
APOSOR936438-1G APOSOR936438-5G
(Biphénylyl-2)-méthanol 95%
(Biphénylyl-2)-méthanol
Formule: C₁₃H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004620
Numéro CAS: 2928-43-0