Isocyanate de 4-éthylphényle 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1-Ethyl-4-isocyanatobenzene
- May form small amount of sediment.
Formule:
C₉H₉NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013881 Numéro CAS: 23138-50-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...