Imprimer
N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-[N-(3-Chloropropyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid
OR9364-1G OR9364-250MG
APOSOR9364-1GEA 430 EUR
APOSOR9364-1G APOSOR9364-250MG
N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide 98%
N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide
Formule: C₉H₁₃BClNO₄S
Point de fusion: 243…245 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235065
Numéro CAS: 874219-48-4