Imprimer
cis-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR936255-10G OR936255-1G OR936255-5G
APOSOR936255-10GEA 886 EUR
APOSOR936255-10G APOSOR936255-1G APOSOR936255-5G
cis-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid 95%
cis-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₂₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 943-28-2