Imprimer
4-Formyltetrahydropyran 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9347-1G OR9347-25G OR9347-5G OR9347-100G
APOSOR9347-1GEA 32.1 EUR
APOSOR9347-1G APOSOR9347-25G APOSOR9347-5G APOSOR9347-100G
4-Formyltetrahydropyran 95%
4-Formyltetrahydropyran
Formule: C₆H₁₀O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03425264
Numéro CAS: 50675-18-8