Imprimer
3-Chloro-o-anisidine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Chloro-2-méthoxyaniline, 3-Chloro-2-anisidine
OR9341-1G OR9341-25G OR9341-5G
APOSOR9341-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9341-1G APOSOR9341-25G APOSOR9341-5G
3-Chloro-o-anisidine 95+%
3-Chloro-o-anisidine
Formule: C₇H₈ClNO
Poids moléculaire: 157.6 g/mol
Point d'ébullition: 246 °C
Densité: 1.231 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060607
Numéro CAS: 51114-68-2