Imprimer
3-(2,3-Dihydroindol-1-yl)propionic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Indolin-1-yl)propanoic acid
OR9339-1G OR9339-5G OR9339-25G
APOSOR9339-1GEA 136 EUR
APOSOR9339-1G APOSOR9339-5G APOSOR9339-25G
3-(2,3-Dihydroindol-1-yl)propionic acid 95+%
3-(2,3-Dihydroindol-1-yl)propionic acid
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 191.23 g/mol
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00220603
Numéro CAS: 99855-02-4