Imprimer
Chlorure de p-toluidinium 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Toluidine HCl, p-Toluidine HCl, p-Toluidine chlorhydrate
OR933321-100G OR933321-1KG OR933321-500G
APOSOR933321-100GEA 125 EUR
APOSOR933321-100G APOSOR933321-1KG APOSOR933321-500G
Chlorure de p-toluidinium 97%
Chlorure de p-toluidinium
Formule: C₇H₁₀ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035497
Numéro CAS: 540-23-8