Imprimer
[4-(Dimethylamino)phenyl]acetic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(Dimethylamino)phenylacetic acid
OR933243-1G OR933243-250MG OR933243-5G
APOSOR933243-1GEA 114 EUR
APOSOR933243-1G APOSOR933243-250MG APOSOR933243-5G
[4-(Dimethylamino)phenyl]acetic acid 95%
[4-(Dimethylamino)phenyl]acetic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075591
Numéro CAS: 17078-28-3