Imprimer
2-Amino-4-methylthiophene hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Methylthiophen-2-amine hydrochloride
OR933181-1G OR933181-250MG
APOSOR933181-1GEA 806 EUR
APOSOR933181-1G APOSOR933181-250MG
2-Amino-4-methylthiophene hydrochloride 95%
2-Amino-4-methylthiophene hydrochloride
Formule: C₅H₈ClNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21604144
Numéro CAS: 930299-88-0