Imprimer
4-Chloro-6-nitro-m-cresol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR933125-1G OR933125-25G OR933125-5G
APOSOR933125-1GEA 132 EUR
APOSOR933125-1G APOSOR933125-25G APOSOR933125-5G
4-Chloro-6-nitro-m-cresol 95%
4-Chloro-6-nitro-m-cresol
Formule: C₇H₆ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007114
Numéro CAS: 7147-89-9