4-Bromostilbene 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₄H₁₁Br Point de fusion: 138…140 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00155020 Numéro CAS: 4714-24-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...