Imprimer
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR933048-1G OR933048-5G
APOSOR933048-1GEA 81.2 EUR
APOSOR933048-1G APOSOR933048-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one 96%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one
Formule: C₆H₅N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09746272
Numéro CAS: 29274-23-5