Imprimer
3,6-Diméthyl-1,4-dioxanne-2,5-dione 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR933025-100G OR933025-25G
APOSOR933025-100GEA 0 EUR
APOSOR933025-100G APOSOR933025-25G
3,6-Diméthyl-1,4-dioxanne-2,5-dione 98%
3,6-Diméthyl-1,4-dioxanne-2,5-dione
Formule: C₆H₈O₄
Point d'ébullition: 138…142 °C/8mmHg
Point de fusion: 116…126 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011685
Numéro CAS: 95-96-5