Imprimer
3,3-Dimethylpiperidin-4-one hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR932950-1G OR932950-250MG
APOSOR932950-1GEA 108 EUR
APOSOR932950-1G APOSOR932950-250MG
3,3-Dimethylpiperidin-4-one hydrochloride 95%
3,3-Dimethylpiperidin-4-one hydrochloride
Formule: C₇H₁₄ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11043097
Numéro CAS: 648921-37-3