Imprimer
Acide 2,3-dichloro-4-pyridinemétaborique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9329-1G OR9329-5G
APOSOR9329-1GEA 0 EUR
APOSOR9329-1G APOSOR9329-5G
Acide 2,3-dichloro-4-pyridinemétaborique
Acide 2,3-dichloro-4-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₄BCl₂NO₂
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038756
Numéro CAS: 951677-39-7