Imprimer
Genipin 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl (1S,2R,6S)-2-Hydroxy-9-(hydroxymethyl)-3-oxabicyclo[4.3.0]nona-4,8-diene-5-carboxylate, (1R,4aS,7aS)-Methyl 1-hydroxy-7-(hydroxymethyl)-1,4a,5,7a-tetrahydrocyclopenta[c]pyran-4-carboxylate
OR932863-1G OR932863-5G
APOSOR932863-1GEA 23.2 EUR
APOSOR932863-1G APOSOR932863-5G
Genipin 98%
Genipin
Formule: C₁₁H₁₄O₅
Poids moléculaire: 226.23 g/mol
Point de fusion: 120…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00888600
Numéro CAS: 6902-77-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III