Imprimer
1,1-Diéthylurée 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR932849-25G OR932849-5G
APOSOR932849-25GEA 270 EUR
APOSOR932849-25G APOSOR932849-5G
1,1-Diéthylurée 97%
1,1-Diéthylurée
Formule: C₅H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007960
Numéro CAS: 634-95-7