Imprimer
2-Buten-1-ylsuccinic anhydride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR932680-1G OR932680-25G OR932680-5G
APOSOR932680-1GEA 145 EUR
APOSOR932680-1G APOSOR932680-25G APOSOR932680-5G
2-Buten-1-ylsuccinic anhydride 95%
2-Buten-1-ylsuccinic anhydride
Formule: C₈H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03423563
Numéro CAS: 7538-42-3