Imprimer
2-(2-Méthyl-2-propanyl)-1,4-benzoquinone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR932648-25G OR932648-5G
APOSOR932648-25GEA 0 EUR
APOSOR932648-25G APOSOR932648-5G
2-(2-Méthyl-2-propanyl)-1,4-benzoquinone 98%
2-(2-Méthyl-2-propanyl)-1,4-benzoquinone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00666928
Numéro CAS: 3602-55-9