Imprimer
4-Benzoylbutyric acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR932647-100G OR932647-25G OR932647-5G
APOSOR932647-100GEA 164 EUR
APOSOR932647-100G APOSOR932647-25G APOSOR932647-5G
4-Benzoylbutyric acid 95%
4-Benzoylbutyric acid
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004411
Numéro CAS: 1501-05-9