Imprimer
Alcool 4-éthylbenzylique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR932622-1G OR932622-25G OR932622-5G
APOSOR932622-1GEA 21.5 EUR
APOSOR932622-1G APOSOR932622-25G APOSOR932622-5G
Alcool 4-éthylbenzylique 98%
Alcool 4-éthylbenzylique
Formule: C₉H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004666
Numéro CAS: 768-59-2