Imprimer
1,2-Diphényléthylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): alpha-Benzylbenzylamine, 1-Amino-1,2-diphenylethane
OR932559-25G OR932559-5G
APOSOR932559-25GEA 877 EUR
APOSOR932559-25G APOSOR932559-5G
1,2-Diphényléthylamine 97%
1,2-Diphényléthylamine
Formule: C₁₄H₁₅N
Poids moléculaire: 197.28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008063
Numéro CAS: 25611-78-3