Imprimer
(4-Methoxybenzyl)methyl ether 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR932402-1G OR932402-25G OR932402-5G
APOSOR932402-1GEA 25.8 EUR
APOSOR932402-1G APOSOR932402-25G APOSOR932402-5G
(4-Methoxybenzyl)methyl ether 98%
(4-Methoxybenzyl)methyl ether
Formule: C₉H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155135
Numéro CAS: 1515-81-7