Imprimer
Isopropyle salicylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Isopropyl 2-hydroxybenzoate
OR932317-100G OR932317-25G
APOSOR932317-100GEA 180 EUR
APOSOR932317-100G APOSOR932317-25G
Isopropyle salicylate 95%
Isopropyle salicylate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035703
Numéro CAS: 607-85-2