Imprimer
3-Chloro-5-methylbenzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR932275-1G OR932275-5G
APOSOR932275-1GEA 24.4 EUR
APOSOR932275-1G APOSOR932275-5G
3-Chloro-5-methylbenzonitrile 97%
3-Chloro-5-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₆ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800704
Numéro CAS: 189161-09-9