Imprimer
6-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-Methyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one, 6-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-ol
OR932092-1G OR932092-5G
APOSOR932092-1GEA 43.5 EUR
APOSOR932092-1G APOSOR932092-5G
6-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one 95%
6-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₇H₆N₂OS
Poids moléculaire: 166.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01570294
Numéro CAS: 108831-66-9