Methyl-1-naphthaleneacetate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₃H₁₂O₂ Point d'ébullition: 160…162 °C/5,25mmHg Densité: 1,142 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 109 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004045 Numéro CAS: 2876-78-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...