Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Chloro[1,3-bis(2,6-di-i-propylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I), [1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper chloride
Formule:
C₂₇H₃₆ClCuN₂ Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09264276 Numéro CAS: 578743-87-0 |