N,N-Diethyl-o-toluidine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N,N-Diethyl-2-methylaniline, 2-Diethylaminotoluene
Formule:
C₁₁H₁₇N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00059227 Numéro CAS: 606-46-2 |