Imprimer
4-Amino-3-phenylbutyric acid hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Amino-3-phenylbutanoic acid
OR931735-10G OR931735-5G
APOSOR931735-10GEA 180 EUR
APOSOR931735-10G APOSOR931735-5G
4-Amino-3-phenylbutyric acid hydrochloride 98%
4-Amino-3-phenylbutyric acid hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075860
Numéro CAS: 1078-21-3