Imprimer
4-Bromo-N-méthylaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR931639-25G OR931639-5G
APOSOR931639-25GEA 156 EUR
APOSOR931639-25G APOSOR931639-5G
4-Bromo-N-méthylaniline 98%
4-Bromo-N-méthylaniline
Formule: C₇H₈BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03030391
Numéro CAS: 6911-87-1