Imprimer
(±)-trans-1,2-Cyclopentanediol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR931586-1G OR931586-25G OR931586-5G
APOSOR931586-1GEA 24.4 EUR
APOSOR931586-1G APOSOR931586-25G APOSOR931586-5G
(±)-trans-1,2-Cyclopentanediol 98%
(±)-trans-1,2-Cyclopentanediol
Formule: C₅H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082582
Numéro CAS: 5057-99-8