Imprimer
Dihydrolinalool 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3,7-Dimethyl-6-octen-3-ol, 3,7-Dimethyloct-6-en-3-ol
OR931110-25G OR931110-100G
APOSOR931110-25GEA 58 EUR
APOSOR931110-25G APOSOR931110-100G
Dihydrolinalool 95%
Dihydrolinalool
Formule: C₁₀H₂₀O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059140
Numéro CAS: 18479-51-1