Imprimer
2,3-Dichloroquinoline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR931103-10G OR931103-1G OR931103-5G
APOSOR931103-10GEA 741 EUR
APOSOR931103-10G APOSOR931103-1G APOSOR931103-5G
2,3-Dichloroquinoline 98%
2,3-Dichloroquinoline
Formule: C₉H₅Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 613-18-3