Imprimer
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR930969-1G OR930969-250MG
APOSOR930969-1GEA 81.2 EUR
APOSOR930969-1G APOSOR930969-250MG
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 95%
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₅ClN₂O
Poids moléculaire: 180.59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12962789
Numéro CAS: 954112-61-9