1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(cyanomethylene)azetidine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
tert-Butyl 3-(Cyanomethylene)azetidine-1-carboxylate, 3-(Cyanomethylene)azetidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-3-(cyanomethylene)azetidine
Formule:
C₁₀H₁₄N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12761241 Numéro CAS: 1153949-11-1 |