Imprimer
2,4-Diethoxybenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR930819-1G OR930819-5G
APOSOR930819-1GEA 24.4 EUR
APOSOR930819-1G APOSOR930819-5G
2,4-Diethoxybenzaldehyde 95%
2,4-Diethoxybenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00995010
Numéro CAS: 22924-16-9