Imprimer
3-(Méthylthio)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR930751-1G OR930751-250MG
APOSOR930751-1GEA 159 EUR
APOSOR930751-1G APOSOR930751-250MG
3-(Méthylthio)benzaldehyde 95%
3-(Méthylthio)benzaldehyde
Formule: C₈H₈OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864229
Numéro CAS: 73771-35-4