2-tert-Butyl-4-méthoxyphénol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-BHA, 4-Hydroxy-3-tert-butylanisole, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
Formule:
C₁₁H₁₆O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040484 Numéro CAS: 121-00-6 |